4-Bromo-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520617-5G
APOSPC520617-5GEA 919 EUR InStock
APOSPC520617-5G
4-Bromo-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
4-Bromo-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₅BrF₄
MW: 257,023 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226694
Numéro CAS: 1186195-21-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité