2-(1,1-Difluoroethyl)-1,3-difluorobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520669-5G
APOSPC520669-5GEA 1110 EUR InStock
APOSPC520669-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)-1,3-difluorobenzene 95%
2-(1,1-Difluoroethyl)-1,3-difluorobenzene
Formule: C₈H₆F₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845808
Numéro CAS: 1138445-06-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité