1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-ylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520744-1G
APOSPC520744-1GEA 442 EUR InStock
APOSPC520744-1G
1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-ylamine 95%
1-(2-Fluorobenzyl)-1H-pyrazol-4-ylamine
Formule: C₁₀H₁₀FN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253989
Numéro CAS: 925634-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité