N-(2-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520787-1G
APOSPC520787-1GEA 118 EUR InStock
APOSPC520787-1G
N-(2-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide 95%
N-(2-Chlorophenyl)-1,1,1-trifluoro-methanesulphonamide
Formule: C₇H₅ClF₃NO₂S
MW: 259,633 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29067716
Numéro CAS: 23384-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité