2-Chloro-3,6-difluorobenzotrifluoride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520794-5G
APOSPC520794-5GEA 873 EUR InStock
APOSPC520794-5G
2-Chloro-3,6-difluorobenzotrifluoride 95%
2-Chloro-3,6-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂ClF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226658
Numéro CAS: 1099597-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité