2-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520798-5G
APOSPC520798-5GEA 277 EUR InStock
APOSPC520798-5G
2-Fluoro-4-methoxypyridine 97%
2-Fluoro-4-methoxypyridine
Formule: C₆H₆FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12828014
Numéro CAS: 175965-83-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité