3,6-Bis(trifluoromethyl)-2-chloropyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC520889-1G
APOSPC520889-1GEA 282 EUR InStock
APOSPC520889-1G
3,6-Bis(trifluoromethyl)-2-chloropyridine 98%
3,6-Bis(trifluoromethyl)-2-chloropyridine
Formule: C₇H₂ClF₆N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128907
Numéro CAS: 175136-26-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité