Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bis(2,6-difluoro-3-(1-hydropyrrol-1-yl)phenyl)titanocene 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger

PC52112-10G
APOSPC52112-10GEA 536 EUR InStock
APOSPC52112-10G
Bis(2,6-difluoro-3-(1-hydropyrrol-1-yl)phenyl)titanocene 99%
Bis(2,6-difluoro-3-(1-hydropyrrol-1-yl)phenyl)titanocene


Formule: C₃₀H₂₂F₄N₂Ti
Point de fusion: 160…170 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274256
Numéro CAS: 125051-32-3
EINECS: 412-000-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité