(2S)-2-Amino-2-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-Amino-2-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanol hydrochloride
PC52194-250MG
APOSPC52194-250MGEA 71.2 EUR InStock
APOSPC52194-250MG
(2S)-2-Amino-2-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
(2S)-2-Amino-2-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
Formule: C₉H₉ClF₃NO·ClH
MW: 276,083 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12758208
Numéro CAS: 1810074-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité