(2R)-2-Amino-2-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52195-250MG
APOSPC52195-250MGEA 248 EUR InStock
APOSPC52195-250MG
(2R)-2-Amino-2-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
(2R)-2-Amino-2-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanol hydrochloride
Formule: C₉H₉ClF₃NO·ClH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12758209
Numéro CAS: 2061996-73-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité