Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
PC5221-1G
APOSPC5221-1GEA 17.6 EUR InStock
APOSPC5221-1G
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Formule: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06797457
Numéro CAS: 214822-96-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité