5,6-Difluoro-1H-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52218-250MG
APOSPC52218-250MGEA 546 EUR InStock
APOSPC52218-250MG
5,6-Difluoro-1H-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde
5,6-Difluoro-1H-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₄F₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18432482
Numéro CAS: 1263379-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité