5-Chloro-6-fluoro-1H-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC52219-250MG
APOSPC52219-250MGEA 400 EUR InStock
APOSPC52219-250MG
5-Chloro-6-fluoro-1H-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde
5-Chloro-6-fluoro-1H-1,3-benzodiazole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₄ClFN₂O
MW: 198,582 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18432481
Numéro CAS: 1263378-80-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité