2,6-Dichloro-4-(trifluorométhoxy)benzyle bromure 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC52464-5G
APOSPC52464-5GEA 567 EUR InStock
APOSPC52464-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhoxy)benzyle bromure 95%
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhoxy)benzyle bromure
Formule: C₈H₄BrCl₂F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 886503-08-8
ONU: 3265
ADR: 8 III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité