N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butanoic acid
PC530015-1G
APOSPC530015-1GEA 571 EUR InStock
APOSPC530015-1G
N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine 97%
N-Boc-(S)-2,4,5-trifluoro-b-homophenylalanine
Formule: C₁₅H₁₈F₃NO₄
MW: 333.303 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659150
Numéro CAS: 922178-94-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité