4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC530027-1G
APOSPC530027-1GEA 116 EUR InStock
APOSPC530027-1G
4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride 97%
4-(2-Fluorobenzyl)piperidine hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆FN·ClH
MW: 229,721 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09787475
Numéro CAS: 193357-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité