(S)-1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethan-1-amine, (1S)-1-[6-(trifluoromethyl)(3-pyridyl)]ethylamine
PC53142-100MG
APOSPC53142-100MGEA 822 EUR InStock
APOSPC53142-100MG
(S)-1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanamine
(S)-1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanamine
Formule: C₈H₉F₃N₂
MW: 190,166 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09256747
Numéro CAS: 1071435-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité