(S)-1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)ethanamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC53143-500MG
APOSPC53143-500MGEA 466 EUR InStock
APOSPC53143-500MG
(S)-1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)ethanamine
(S)-1-(3-Bromo-5-fluoropyridin-2-yl)ethanamine
Formule: C₇H₈BrFN₂
MW: 219,054 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29042491
Numéro CAS: 1932587-71-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité