3-Fluoropyrazin-2-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC53161-1G
APOSPC53161-1GEA 546 EUR InStock
APOSPC53161-1G
3-Fluoropyrazin-2-amine
3-Fluoropyrazin-2-amine
Formule: C₄H₄FN₃
MW: 113,093 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23382413
Numéro CAS: 1206523-95-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité