5-Bromo-6-fluoro-1H-indole 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC53195-250MG
APOSPC53195-250MGEA 195 EUR InStock
APOSPC53195-250MG
5-Bromo-6-fluoro-1H-indole 96%
5-Bromo-6-fluoro-1H-indole
Formule: C₈H₅BrFN
MW: 214,034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11848565
Numéro CAS: 434960-42-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité