1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-4-carboxamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5322-1G
APOSPC5322-1GEA 184 EUR InStock
APOSPC5322-1G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-4-carboxamide
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-4-carboxamide
Formule: C₁₂H₁₄FN₃O₃
Point de fusion: 163…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664788
Numéro CAS: 874800-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité