1,1,1-Trifluoro-2-(piperidin-4-yl)propan-2-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC53225-250MG
APOSPC53225-250MGEA 851 EUR InStock
APOSPC53225-250MG
1,1,1-Trifluoro-2-(piperidin-4-yl)propan-2-ol
1,1,1-Trifluoro-2-(piperidin-4-yl)propan-2-ol
Formule: C₈H₁₄F₃NO
MW: 197,198 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17977193
Numéro CAS: 1227068-37-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité