1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5327-1G
APOSPC5327-1GEA 185 EUR InStock
APOSPC5327-1G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃FN₂O₄
Point de fusion: 99…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664787
Numéro CAS: 874800-66-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité