2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-[2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
PC53279-1G
APOSPC53279-1GEA 232 EUR InStock
APOSPC53279-1G
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
2'-Chloro-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Formule: C₉H₆ClF₃O₂
MW: 238,591 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29924117
Numéro CAS: 1824647-99-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité