1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5329-1G
APOSPC5329-1GEA 257 EUR InStock
APOSPC5329-1G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidine-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃FN₂O₄
Point de fusion: 149…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664786
Numéro CAS: 648917-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité