4-Carboxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
PC5331-1G
APOSPC5331-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC5331-1G
4-Carboxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole 95+%
4-Carboxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-oxazole
Formule: C₆H₄F₃NO₃
MW: 195,10 g/mol
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01941318
Numéro CAS: 18955-88-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité