1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC5338-1G
APOSPC5338-1GEA 213 EUR InStock
APOSPC5338-1G
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidin-4-ol
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperidin-4-ol
Formule: C₁₁H₁₃FN₂O₃
Point de fusion: 103…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08692453
Numéro CAS: 942474-44-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité