Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Octafluoronaphtalène 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC5340-5G
APOSPC5340-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSPC5340-5G
Octafluoronaphtalène 97%
Octafluoronaphtalène


Formule: C₁₀F₈
MW: 272,1 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C/15mmHg
Point de fusion: 87…88 °C
Densité: 2.07 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014307
Numéro CAS: 313-72-4
EINECS: 206-239-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité