4-Bromo-6-fluoroisoquinolin-1(2H)-one 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC535064-250MG
APOSPC535064-250MGEA 98.6 EUR InStock
APOSPC535064-250MG
4-Bromo-6-fluoroisoquinolin-1(2H)-one 95+%
4-Bromo-6-fluoroisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C₉H₅BrFNO
MW: 242,045 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD14706174
Numéro CAS: 1227607-99-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité