4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Mercapto-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol, 4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC53582-1G
APOSPC53582-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSPC53582-1G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol 95+%
4-Hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formule: C₅H₃F₃N₂OS
MW: 196,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00112978
Numéro CAS: 368-54-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité