Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone

Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone

PC5383-250MG
APOSPC5383-250MGEA 14.7 EUR InStock
APOSPC5383-250MG
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone


Formule: C₉H₆BrF₃O
MW: 267,04 g/mol
Point d'ébullition: 64…72 °C/0.07mmHg
Point de fusion: 20…23 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094283
Numéro CAS: 2003-10-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité