6-Fluorobenzofuran-3-carboxylic acid ≥95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540009-250MG
APOSPC540009-250MGEA 114 EUR InStock
APOSPC540009-250MG
6-Fluorobenzofuran-3-carboxylic acid ≥95%
6-Fluorobenzofuran-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₅FO₃
MW: 180,133 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22544066
Numéro CAS: 1393561-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité