2-Bromo-4-fluoro-5-methoxybenzaldehyde ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540025-250MG
APOSPC540025-250MGEA 65.4 EUR InStock
APOSPC540025-250MG
2-Bromo-4-fluoro-5-methoxybenzaldehyde ≥97%
2-Bromo-4-fluoro-5-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22371190
Numéro CAS: 865186-62-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité