6-Chloro-2-fluoro-3-iodopyridine ≥97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540030-250MG
APOSPC540030-250MGEA 129 EUR InStock
APOSPC540030-250MG
6-Chloro-2-fluoro-3-iodopyridine ≥97%
6-Chloro-2-fluoro-3-iodopyridine
Formule: C₅H₂ClFIN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12922962
Numéro CAS: 1187732-65-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité