Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzoic acid ≥97%

Fournisseur: Apollo Scientific

PC540031-250MG
APOSPC540031-250MGEA 116 EUR InStock
APOSPC540031-250MG
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzoic acid ≥97%
4-Amino-2-fluoro-3-methylbenzoic acid


Formule: C₈H₈FNO₂
MW: 169,153 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20645775
Numéro CAS: 194804-84-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité