5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-methylpyridine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540038-250MG
APOSPC540038-250MGEA 114 EUR InStock
APOSPC540038-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-methylpyridine ≥98%
5-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-methylpyridine
Formule: C₇H₆BrF₂NO
MW: 238,029 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698387
Numéro CAS: 1079352-13-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité