(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyridin-4-yl)boronic acid > 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540043-250MG
APOSPC540043-250MGEA 208 EUR InStock
APOSPC540043-250MG
(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyridin-4-yl)boronic acid > 98%
(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyridin-4-yl)boronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₃
MW: 156,908 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16611113
Numéro CAS: 1427305-76-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité