Ethyl 6-fluorobenzofuran-3-carboxylate ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540054-100MG
APOSPC540054-100MGEA 412 EUR InStock
APOSPC540054-100MG
Ethyl 6-fluorobenzofuran-3-carboxylate ≥98%
Ethyl 6-fluorobenzofuran-3-carboxylate
Formule: C₁₁H₉FO₃
MW: 208,186 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 863250-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité