6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540056-100MG
APOSPC540056-100MGEA 844 EUR InStock
APOSPC540056-100MG
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine ≥98%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₇H₃ClF₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28677466
Numéro CAS: 1431720-68-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité