6-Chloro-5-fluoroisoindolin-1-one hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540057-100MG
APOSPC540057-100MGEA 453 EUR InStock
APOSPC540057-100MG
6-Chloro-5-fluoroisoindolin-1-one hydrochloride ≥98%
6-Chloro-5-fluoroisoindolin-1-one hydrochloride
Formule: C₈H₅ClFNO·ClH
MW: 222,044 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640848
Numéro CAS: 2438637-59-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité