6-Bromo-8-fluoroisoquinoline ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540061-100MG
APOSPC540061-100MGEA 112 EUR InStock
APOSPC540061-100MG
6-Bromo-8-fluoroisoquinoline ≥98%
6-Bromo-8-fluoroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrFN
MW: 226,045 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28125257
Numéro CAS: 1258833-77-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité