(4-Fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)methanol ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540064-100MG
APOSPC540064-100MGEA 230 EUR InStock
APOSPC540064-100MG
(4-Fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)methanol ≥98%
(4-Fluorobenzo[d]thiazol-2-yl)methanol
Formule: C₈H₆FNOS
MW: 183,203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1188025-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité