5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540069-100MG
APOSPC540069-100MGEA 260 EUR InStock
APOSPC540069-100MG
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine ≥98%
5-Bromo-2-(piperidin-1-yl)-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₁₁H₁₂BrF₃N₂
MW: 309,126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27665031
Numéro CAS: 2151398-06-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité