5-(Benzyloxy)-2-fluoropyridine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Benzyloxy-2-fluoropyridine
PC540073-100MG
APOSPC540073-100MGEA 179 EUR InStock
APOSPC540073-100MG
5-(Benzyloxy)-2-fluoropyridine ≥98%
5-(Benzyloxy)-2-fluoropyridine
Formule: C₁₂H₁₀FNO
MW: 203,212 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24171051
Numéro CAS: 1204483-95-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité