1-Ethyl-2-fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540075-1G
APOSPC540075-1GEA 412 EUR InStock
APOSPC540075-1G
1-Ethyl-2-fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene ≥98%
1-Ethyl-2-fluoro-4-methoxy-5-nitrobenzene
Formule: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199,179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16658623
Numéro CAS: 1089282-52-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité