trans-4-Fluoro-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: trans-4-Fluoropyrrolidin-3-ol hydrochloride
PC540076-1G
APOSPC540076-1GEA 52.2 EUR InStock
APOSPC540076-1G
trans-4-Fluoro-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride ≥98%
trans-4-Fluoro-3-hydroxypyrrolidine hydrochloride
Formule: C₄H₈FNO·HCl
MW: 141,572 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105899
Numéro CAS: 2006333-41-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité