1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540080-1G
APOSPC540080-1GEA 266 EUR InStock
APOSPC540080-1G
1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene ≥98%
1-Bromo-2-fluoro-4-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₇H₂BrF₄NO₂
MW: 287,994 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12032178
Numéro CAS: 1121586-27-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité