6-Hydroxy-1,1,1-trifluorohexane 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC540092-500MG
APOSPC540092-500MGEA 1220 EUR InStock
APOSPC540092-500MG
6-Hydroxy-1,1,1-trifluorohexane 95%
6-Hydroxy-1,1,1-trifluorohexane
Formule: C₆H₁₁F₃O
MW: 156,146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02262193
Numéro CAS: 65611-47-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité