Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC5411-1G PC5411-5G
APOSPC5411-1GEA 34.8 EUR InStock
APOSPC5411-1G APOSPC5411-5G
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide
2-Bromo-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonamide


Formule: C₇H₅BrF₃NO₂S
MW: 304,09 g/mol
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 351003-61-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité