2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Aminopentafluorobenzene, Pentafluoroaniline
PC5420-100G
APOSPC5420-100GEA 256 EUR InStock
APOSPC5420-100G
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
2,3,4,5,6-Pentafluoroaniline
Formule: C₆H₂F₅N
MW: 183,08 g/mol
Point d'ébullition: 153…157 °C
Point de fusion: 33…37 °C
Densité: 1.744 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007643
Numéro CAS: 771-60-8
EINECS: 212-234-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité